Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30714-1G
OR30714-5G
OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA
26.2
CHF
APOSOR30714-1G
APOSOR30714-5G
APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Melting Pt: 133…138 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371610 CAS-Nummer: 192945-49-6 |