(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
OR307132-100G OR307132-25G OR307132-5G
APOSOR307132-100GEA 436 CHF
APOSOR307132-100G APOSOR307132-25G APOSOR307132-5G
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974340
CAS-Nummer: 167938-56-9