Boc-Abu-OH 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutanoic acid, BOC-L-α-Aminobutyric acid, Boc-L-Abu-OH, (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
OR307113-500G
APOSOR307113-500GEA 142 CHF
APOSOR307113-500G
Boc-Abu-OH 97+%
Boc-Abu-OH
Formel: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037267
CAS-Nummer: 34306-42-8