1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-indazole-4-carbaldehyde
OR30711-500MG
OR30711-1G
APOSOR30711-500MGEA
367
CHF
APOSOR30711-500MG
APOSOR30711-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₈N₂O MW: 160,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699167 CAS-Nummer: 1053655-56-3 |