Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 29.7 CHF
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,3 g/mol
Melting Pt: 123…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053370
CAS-Nummer: 13726-69-7