2-Nitro-p-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30706-25G
APOSOR30706-25GEA 283 CHF
APOSOR30706-25G
2-Nitro-p-toluylsäure 97%
2-Nitro-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Melting Pt: 160…164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00033899
CAS-Nummer: 27329-27-7