3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30699-1G
APOSOR30699-1GEA
107
CHF
APOSOR30699-1G
3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin
3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridin
Formel:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,0200 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11518973 CAS-Nummer: 633328-88-8 |