Indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Indazole
OR30691-25G OR30691-5G
APOSOR30691-25GEA 74.9 CHF
APOSOR30691-25G APOSOR30691-5G
Indazol 98%
Indazol
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 270 °C/743mmHg
Melting Pt: 145…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005691
CAS-Nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961