2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 142 CHF
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazin
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Siedepunkt: 94 °C
Dichte: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01314542
CAS-Nummer: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8,II