Chloriodmethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30688-25G OR30688-100G OR30688-500G
APOSOR30688-25GEA 26.2 CHF
APOSOR30688-25G APOSOR30688-100G APOSOR30688-500G
Chloriodmethan 98%
Chloroiodomethane
Formel: CH₂ClI
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 2.422 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001078
CAS-Nummer: 593-71-5
EINECS: 209-804-8