3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-6-azaindole
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 85.4 CHF
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C7H5BrN2
MW: 197,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738910
CAS-Nummer: 67058-76-8