3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-azaindole
OR30680-1G OR30680-250MG OR30680-5G
APOSOR30680-1GEA 147 CHF
APOSOR30680-1G APOSOR30680-250MG APOSOR30680-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697525
CAS-Nummer: 23688-47-3