5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30675-10G OR30675-25G
APOSOR30675-10GEA 103 CHF
APOSOR30675-10G APOSOR30675-25G
5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure 97%
5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656771
CAS-Nummer: 54916-66-4