2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR306578-10G OR306578-25G
APOSOR306578-10GEA 78.4 CHF
APOSOR306578-10G APOSOR306578-25G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₇N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19443280
CAS-Nummer: 739364-95-5