4-(1-Naphthyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
OR30657-25G OR30657-5G OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA 61 CHF
APOSOR30657-25G APOSOR30657-5G APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronsäure
4-(1-Naphthyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₆H₁₃BO₂
MW: 248,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669639
CAS-Nummer: 870774-25-7