6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 128 CHF
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16744613
CAS-Nummer: 909406-73-1