2,6-Dimethylhydrochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30634-1G OR30634-5G
APOSOR30634-1GEA 29.3 CHF
APOSOR30634-1G APOSOR30634-5G
2,6-Dimethylhydrochinon
2,6-Dimethylhydrochinon
Formel: C₈H₁₀O₂
Melting Pt: 154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016466
CAS-Nummer: 654-42-2
EINECS: 211-505-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III