3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30631-1G
OR30631-25G
OR30631-5G
APOSOR30631-1GEA
103
CHF
APOSOR30631-1G
APOSOR30631-25G
APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Melting Pt: 211…213 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003371 CAS-Nummer: 13677-79-7 |