1H-Imidazol-2-carbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 131 CHF
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
1H-Imidazol-2-carbonsäure 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Melting Pt: 198 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270816
CAS-Nummer: 16042-25-4