7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 66.2 CHF
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07778353
CAS-Nummer: 808744-34-5