5-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30602-1G
OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA
29.7
CHF
APOSOR30602-1G
APOSOR30602-5G
5-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
5-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Melting Pt: 61…64 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275698 CAS-Nummer: 69214-09-1 |