4-Brom-o-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 223 CHF
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Brom-o-kresol 95%
4-Brom-o-kresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Melting Pt: 62…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055435
CAS-Nummer: 2362-12-1