8-Bromo-1,6-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR30599-1G OR30599-50MG OR30599-250MG OR30599-500MG OR30599-2.5G OR30599-5G
APOSOR30599-1GEA 549 CHF
APOSOR30599-1G APOSOR30599-50MG APOSOR30599-250MG APOSOR30599-500MG APOSOR30599-2.5G APOSOR30599-5G
8-Bromo-1,6-naphthyridine
8-Bromo-1,6-naphthyridine
Formel: C₈H₅BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234384
CAS-Nummer: 17965-74-1