4-Pyridinthiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
OR30596-1G OR30596-5G
APOSOR30596-1GEA 26.2 CHF
APOSOR30596-1G APOSOR30596-5G
4-Pyridinthiol 97%
4-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Melting Pt: 182…189 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006422
CAS-Nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1