4,6-Dichlor-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G
OR30590-25G
OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA
26.2
CHF
APOSOR30590-1G
APOSOR30590-25G
APOSOR30590-5G
4,6-Dichlor-o-kresol
4,6-Dichlor-o-kresol
Formel:
C₇H₆Cl₂O MW: 177,03 g/mol Siedepunkt: 225…226 °C Melting Pt: 53…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019988 CAS-Nummer: 1570-65-6 EINECS: 216-382-9 |