2-Methyl-2H-indazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR30589-250MG
OR30589-1G
OR30589-5G
APOSOR30589-250MGEA
73.1
CHF
APOSOR30589-250MG
APOSOR30589-1G
APOSOR30589-5G
2-Methyl-2H-indazol-4-boronsäurepinakolester
2-Methyl-2H-indazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11109437 CAS-Nummer: 885698-95-3 |