Acetamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Acetamide oxime
OR30585-1G
OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA
26.2
CHF
APOSOR30585-1G
APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Formel:
C₂H₆N₂O MW: 74,08 g/mol Melting Pt: 134…138 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00603514 CAS-Nummer: 22059-22-9 |