Isochinolin-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
OR30559-1G
OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA
57.5
CHF
APOSOR30559-1G
APOSOR30559-250MG
Isochinolin-5-carbaldehyd
Isochinolin-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Melting Pt: 116…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412483 CAS-Nummer: 80278-67-7 |