2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30556-25G
OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA
45.3
CHF
APOSOR30556-25G
APOSOR30556-5G
2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid
2-(Chlormethyl)chinolin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₉Cl₂N Melting Pt: 183…190 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012734 CAS-Nummer: 3747-74-8 EINECS: 223-145-3 |