3-Brom-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3055-100G
OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA
103
CHF
APOSOR3055-100G
APOSOR3055-25G
3-Brom-o-toluylsäure
3-Brom-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Melting Pt: 152…156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00270097 CAS-Nummer: 76006-33-2 |