2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 205 CHF
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Melting Pt: 211…212 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115212
CAS-Nummer: 98088-04-1