2-Acetamido-6-brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305408-1G
OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA
109
CHF
APOSOR305408-1G
APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-brompyridin
2-Acetamido-6-brompyridin
Formel:
C₇H₇BrN₂O Melting Pt: 154…157 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234277 CAS-Nummer: 25218-99-9 |