2-Hydrazino-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydrazinyl-3-methylpyridine
OR305404-1G OR305404-5G
APOSOR305404-1GEA 0 CHF
APOSOR305404-1G APOSOR305404-5G
2-Hydrazino-3-methylpyridin
2-Hydrazino-3-methylpyridin
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07786312
CAS-Nummer: 4930-99-8