5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 289 CHF
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789627
CAS-Nummer: 40929-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III