5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
OR305356-5G
APOSOR305356-5GEA
97.5
CHF
APOSOR305356-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅BrN₂O MW: 213,0300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07367221 CAS-Nummer: 183208-34-6 |