6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305328-5G
APOSOR305328-5GEA 131 CHF
APOSOR305328-5G
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12024534
CAS-Nummer: 1150617-54-1