Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 78.4 CHF
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064186
CAS-Nummer: 532-02-5
EINECS: 208-523-8