6-Brom-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3053-1G
OR3053-25G
OR3053-5G
APOSOR3053-1GEA
26.2
CHF
APOSOR3053-1G
APOSOR3053-25G
APOSOR3053-5G
6-Brom-m-toluylsäure 98%
6-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Melting Pt: 136…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079722 CAS-Nummer: 6967-82-4 |