6-Aminoisoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Amino-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305288-1G OR305288-5G
APOSOR305288-1GEA 129 CHF
APOSOR305288-1G APOSOR305288-5G
6-Aminoisoindolin-1-one
6-Aminoisoindolin-1-one
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
Melting Pt: 247 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701282
CAS-Nummer: 675109-45-2