4-Bromoisoindolin-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305271-1G
OR305271-5G
APOSOR305271-1GEA
0
CHF
APOSOR305271-1G
APOSOR305271-5G
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
4-Bromoisoindolin-1-one
Formel:
C₈H₆BrNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09701286 CAS-Nummer: 337536-15-9 |