6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 6-aminoindoline-1-carboxylate, tert-Butyl 6-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
OR305255-1G
APOSOR305255-1GEA 367 CHF
APOSOR305255-1G
6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059271
CAS-Nummer: 129488-00-2