N-Boc-5-hydroxyindole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-5-Hydroxyindole, tert-Butyl 5-hydroxy-1H-indole-1-carboxylate
OR305227-1G OR305227-250MG
APOSOR305227-1GEA 122 CHF
APOSOR305227-1G APOSOR305227-250MG
N-Boc-5-hydroxyindole
N-Boc-5-hydroxyindole
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08272246
CAS-Nummer: 434958-85-7