6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-6-amine
OR305164-100MG OR305164-1G OR305164-5G
APOSOR305164-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR305164-100MG APOSOR305164-1G APOSOR305164-5G
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133.1506 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739232
CAS-Nummer: 235106-53-3