Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR305155-250MG OR305155-1G OR305155-500MG
APOSOR305155-250MGEA 424 CHF
APOSOR305155-250MG APOSOR305155-1G APOSOR305155-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClN₂O₂S
MW: 216,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407340
CAS-Nummer: 499770-78-4