1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR305122-100MG OR305122-250MG OR305122-1G
APOSOR305122-100MGEA 207 CHF
APOSOR305122-100MG APOSOR305122-250MG APOSOR305122-1G
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClN₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11650650
CAS-Nummer: 599183-35-4
UN: 3261
ADR: 8,III