5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305112-1G OR305112-250MG
APOSOR305112-1GEA 32.8 CHF
APOSOR305112-1G APOSOR305112-250MG
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Formel: C₇H₅BrN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781638
CAS-Nummer: 7364-27-4