2-Brom-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3051-25G
OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA
31.4
CHF
APOSOR3051-25G
APOSOR3051-100G
2-Brom-m-toluylsäure
2-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Melting Pt: 134…138 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079721 CAS-Nummer: 53663-39-1 |