4-Methoxy-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305095-1G OR305095-250MG
APOSOR305095-1GEA 156 CHF
APOSOR305095-1G APOSOR305095-250MG
4-Methoxy-1H-indazol
4-Methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148.1619 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261131
CAS-Nummer: 351210-06-5