3-Iod-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Iodoindazole
OR305076-1G
OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA
26.2
CHF
APOSOR305076-1G
APOSOR305076-5G
3-Iod-1H-indazol 98%
3-Iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅IN₂ MW: 244,0325 g/mol Melting Pt: 139…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972469 CAS-Nummer: 66607-27-0 |