7-Isochinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
OR30506-5G
OR30506-25G
APOSOR30506-5GEA
207
CHF
APOSOR30506-5G
APOSOR30506-25G
7-Isochinolinol 98%
7-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Melting Pt: 226…228 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00456131 CAS-Nummer: 7651-83-4 |